Learn More
Tocris Bioscience™ Diphenyleneiodonium chloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18084912
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18084912 50 mg 50mg
18014162 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18084912 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0504/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00€
    595.35€ / 50mg
    Save 34.65€
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 06-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
GPR3 agonist; also inhibits NOS and NADPH oxidases
GPR3 agonist (EC50 = 1 μM); activates adenylate cyclase through GPR3 but not GPR6 or GPR12. Also induces Ca2+ mobilization and β-arrestin receptor internalization. Binds strongly to flavoproteins; inhibits several enzymes, including NO synthase, NADPH oxidases and NADPH cytochrome P450 oxidoreductase. Also inhibits platelet aggregation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 4673-26-1
Molecular Formula C12H8ClI
Especificaciones
Quantity 50 mg
Formula Weight 314.55
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 314.55
Chemical Name or Material Diphenyleneiodonium chloride
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.