Få mere at vide
Diphenylamine-d10, TRC
Artikelnummer. 30382959
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30382959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30382959 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4789421G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Diphenylamine-d10
CAS 37055-51-9
Purity Grade Notes GC
Molecular Formula C12 2H10 H N
Quantity 1 g
Synonym Diphenylamine-d10, Diphenylamine D10, Benzen-2,3,4,5,6-d5-amine, N-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, Benzen-d5-amine, N-(phenyl-d5)- (9CI), N-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)benzen-2,3,4,5,6-d5-amine, Di(perdeuterophenyl)amine
InChI Formula InChI=1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(Nc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H]
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentadeuterio-N-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 179.28
Formula Weight 179.1519
Percent Purity >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.