Learn More
Afora™ Dimroth Condenser
Description
- Internal double spiral
- Coolant inlet and outlet reside at the top of the condenser
- Often used with rotary evaporators
- Complies with UNE 400316
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | UNE 400316 |
| Description | Exchange Surface: 250cm2 |
| Height (Metric) | 293 mm |
| Length (Metric) Jacket | 200 mm |
| Standard Taper Joint No | 14/23 |
| Type | Condenser |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?