Learn More
Dimethyl selenide
Artikelnummer. 11356319
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11356319 1 g 1g
11364789 5 g 5g
11374789 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11356319 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 068116.03
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 593-79-3 | C2H6Se | 109.041 g/mol
Used as primary and secondary intermediate and also used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 593-79-3
Molecular Formula C2H6Se
Molecular Weight (g/mol) 109.041
MDL Number MFCD00014848
InChI Key RVIXKDRPFPUUOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylselenide, dimethylselenium, dimethyl selenide, methyl selenide, methyl selenium, methane, selenobis, selenium dimethyl, selenide, dimethyl, ch3 2se, unii-yk0r6jkt6h
PubChem CID 11648
ChEBI CHEBI:4610
IUPAC Name methylselanylmethane
SMILES C[Se]C
Spezifikation
Color Colorless
Density 1.41 g/mL
Boiling Point 56°C to 58°C
Odor Unpleasant
Linear Formula (CH3)2Se
Quantity 1 g
UN Number UN3282
Beilstein 1696848
Sensitivity Air and light sensitive
Solubility Information Very soluble in ethyl ether and ethyl alcohol.
Formula Weight 109.03
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Dimethyl selenide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen