Learn More
Interscience™ DiluFlow Pro, Double Pump
Description
- With the press of only 2 keys, the DiluFlow Pro gravimetric dilutor provides an accurate dilution of all types of samples from 10 to 375 g (at 1/10th)
- In compliance with ISO 7218 and ISO 6887
- Robotic arm enables you to place the sample safely in the bag without risk of cross contamination
- Widest possible opening for the bag and lowest loading threshold
- With redesigned ergonomics, the ultra-low profile allows optimal comfort of use, especially under a laminar flow hood
- In case of splashing, the drain tray is removable for rinsing and avoids tedious cleaning
- GL45 (6.4 mm) per pump
Specifications
Specifications
| Accuracy | >99% |
| Product Type | Gravimetric Dilutor |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | ISO 7218, ISO 6887 |
| Dilution | Fast, Standard, Accurate |
| Volume (Metric) | 100 to 5000 mL |
| For Use With (Application) | Diluting Samples |
| Includes | Distribution Arm, Drip Tray 400, 1 or 2 Pumps, Distribution Assembly, USB Cable, Supervision Software, Power Cord, BagOpen 400 for Dilutor, User Manual, Conformity Certificate/Warranty Card, 10 GeckoGrips, 1 Pk. of Adhesive Putty, Blender Bag Samples |
| Precision | >99% |
| Speed | 22.5 mL/sec. |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?