Learn More
Diisopropyl ether, ACS Reagent, contains either BHT or hydroquinone as stabilizer, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkode p-7120388
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 mL
6 x 1 L
Packaging:
Fiberboard box
Glass Bottle
Förpackningsstorlek
500mL
Pack of 6
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15625380
missing translation for 'mfr': Honeywell-Riedel-de Haen 398276500ML
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
ACS Reagent, contains either BHT or hydroquinone as stabilizer,≥99.0%
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-20-3
Molecular Formula C6H14O
Molecular Weight (g/mol) 102.177
MDL Number MFCD00008880
InChI Key ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC Name 2-propan-2-yloxypropane
SMILES CC(C)OC(C)C
Tekniske data
Melting Point -86°C
Density 0.725g/mL at 25°C
Boiling Point 67°C to 70°C (1013 hPa)
Flash Point −29°C (−20.2°F)
Odor Odorless
Packaging Glass Bottle
Linear Formula (CH3)2CHOCH(CH3)2
Quantity 500 mL
UN Number UN1159
Beilstein 1731256
Vapor Density 3.5 (vs air)
Formula Weight 102.17g/mol
Percent Purity ≥99%
Chemical Name or Material Diisopropyl ether
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.