Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermocouple Probes
Codice prodotto. 11795579 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Outer:
0.508 mm
1 mm
1.6 mm
3.175 mm
3.68 mm
4.77 mm
6.35 mm
Length (Metric):
38.1 mm
203.2 mm
254 mm
304.8 mm
600 mm
Type:
RTD Probe
Thermocouple Probe, Grounded Junc.
Thermocouple Probe, Ungrounded Junc.
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11795579
missing translation for 'mfr': Cole-Parmer™ 9363111
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Use these general purpose probes for a wide variety of applications and environments. Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermocouple Probes are designed for use with liquids, gases and semisolids.
  • Response Time: 2 seconds or greater
  • ABS handles provide a light weight design for ease of use along with durability
  • Probe handles feature a strain relief spring that protects the cable connection against damage due to repeated flexing and tugging
  • Each probe comes with color coded ANSI miniconnectors: type J, black; type K, yellow and type T, blue
Specifica
Accuracy ±0.4/±3.6/2/±4%
Description Type-K, Hi-Temperature 12 in. L, .040 in. Dia Probe, Mini Conn, Grd, 3ft 24-Ga
Temperature (Metric) -150°C to +700°C
Type Thermocouple Probe, Grounded Junc.
Material ICONEL™ Sheath Material, Miniature Stainless Steel Handle
Style K
Length (Metric) 304.8 mm
Diameter (Metric) Outer 1 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato