Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ RTD Wire
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-200°C to +204°C
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
- Three-strand RTD wire features excellent resistance to abrasion, chemicals and moisture
- Each silver-plated copper strad is color-coded with fluorinated ethylene propylene (FEP)
- Three starnds are twisted to increase flexibility and minimize electromagnetic noise, then jacketed in white FEP
- FEP insulation provides temperature resistance up to 400°F, and chemical resistance to solvents, acids and oils
- Additionally, the insulation protects the wire from thermal aging, while maintaining its strength and flexibility
Spezifikation
Spezifikation
| Length (Metric) | 30.48 m |
| Material | PTFE |
| Length (English) | 100 ft. |
| Temperature Range (English) | -328 to +400°F |
| Temperature Range (Metric) | -200°C to +204°C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur