Learn More
Digi-Sense™ Precalibrated Data Logging USB Vane Anemometer
Product Code. 15830036
Click to view available options
Airflow Rate:
80 to 3837 fpm
Unit Size:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15830036
Brand: Digi-Sense™ 2025022
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Indeholder
data analysis software on CD, one 3.6 V replaceable battery, and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal.
Versatile handheld or mountable design for quick air velocity sampling or long term monitoring
  • Reliable measurements guaranteed
  • Precalibrated to NIST-traceable standards
  • User-selectable units of measure eliminate the need for conversions
  • Measure air velocities up to 3937 ft/min (20.0 m/s) to cover broad range of applications
  • Analyze and graph logged data using included software
  • User-defined high and low alarm levels with visual LED indication to bring attention to potential problems
  • Articulated screw-on mounting stand provides flexible positioning to fit the application
garanti
2 Years
Tekniske data
Type Datalogging Vane Anemometer
Accuracy ±3% +40 ft./min. or 0.2 m/s
Airflow Rate 80 to 3837 fpm
Case Material Plastic
Gas Type Air
Color Blue
Connections USB
Description Datalogging Vane Anemometer with NIST Traceable Calibration
For Use With (Application) HVAC
Height (English) 1.125 in.
Height (Metric) 2.9 cm
Length (English) 5.75 in.
Length (Metric) 14.6 cm
Power Supply Details One 3.6 V lithium battery
Width (Metric) 3.5 cm
Temperature (English) 32°F to 122°F
Temperature (Metric) 0°C to 50°C
Width (English) 1.375 in.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.