Learn More
Diethylene Glycol Monoethyl Ether, ReagentPlus™ 99%, Honeywell™
Product Code. 15665780 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
1 L
4 L
20 L
Packaging:
Glass bottle
Stainless steel drum
Dimensione della confezione:
1 L
100mL
20 L
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging unitSize
15665780 100 mL Glass bottle 100mL
15675780 1 L Glass bottle 1 L
15668420 4 L Glass bottle 4 L
15685780 20 L Stainless steel drum 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15665780 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 537616100ML
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-90-0
Molecular Formula C6H14O3
Molecular Weight (g/mol) 134.175
MDL Number MFCD00002872
InChI Key XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
PubChem CID 8146
ChEBI CHEBI:40572
IUPAC Name 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol
SMILES CCOCCOCCO
Specifica
Density 0.999g/mL at 25°C
Packaging Glass bottle
Linear Formula C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
Refractive Index 1.427
Quantity 100 mL
UN Number NONH for all modes of transport
Beilstein 1736441
Vapor Density 4.63 (vs air)
Formula Weight 134.17g/mol
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material Diethylene glycol monoethyl ether
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.