Learn More
Beschreibung
- We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
Spezifikation
Spezifikation
| Melting Point | -50°C |
| Color | Colorless |
| Density | 0.831g/mL at 25°C |
| Boiling Point | 255°C |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | CH2(OC2H5)2 |
| Quantity | 2 L |
| UN Number | UN2373 |
| Beilstein | 1697253 |
| Vapor Density | 3.6 (vs air) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?