Learn More
Alfa Aesar™ Dichlorobis(pyridine)palladium(II), 98%
Code produit 11469117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11469117 5 g 5g
11459117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11469117 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur B20663.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 14872-20-9
Molecular Formula C10H10Cl2N2Pd
MDL Number MFCD00792248
Synonym Bis(pyridine)palladium(II) chloride
Specifications
Quantity 5 g
Formula Weight 335.53
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Dichlorobis(pyridine)palladium(II)