Learn More
Di-Sodium Tetraborate Decahydrate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Product Code. p-7073566 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
1 kg
3 kg
Unit Size:
1kg
3kg
Product Code. 11458852
Brand: Fisher Chemical S/7000/60
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-96-4
Molecular Formula B4Na2O7·10H2O
MDL Number 149193
Spezifikation
Melting Point 75°C
Color White
pH 9
Physical Form Powder/Solid
Quantity 1 kg
Formula Weight 381.36g/mol
Packaging Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Reproductive toxicity Category 1B
Gefahrenhinweis
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H360FD-May damage fertility. May damage the unborn child.
Sicherheitshinweis
  • P201-Obtain special instructions before use.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt