Learn More
Dextran sulfate sodium salt, Reagent grade, MP Biomedicals™
Product Code. 11457870 Shop All MP Biomedical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11457870 100 g 100g
11437870 10 g 10g
11447870 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11457870 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210151680
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 9011-18-1
Molecular Formula (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molecular Weight (g/mol) 8,000
MDL Number MFCD00081551
InChI Key BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Spezifikation
Color White
Physical Form Powder
Quantity 100 g
IUPAC Name Dextran sulfate sodium salt
Formula Weight 8,000 (Average)
Grade Reagent
Chemical Name or Material Dextran sulfate sodium salt