Learn More
Dextran, MW ca 75,000, Thermo Scientific™
Dextran, CAS # 9004-54-0, is a glucose polymer. It is mainly used to increase electronegativity and reduce erythrocyte aggregation and platelet adhesiveness (anticoagulant activity).
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60989.36
Quantity 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15493659
  • 661.00€ / 500g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Dextran is a glucose polymer biosynthesized by the non-pathogenic Leuconostoc mesenteroides
Application
• Dextran is a complex branched glucan that can be used to enhance electronegativity and reduce erythrocyte aggregation and platelet adhesiveness (anticoagulant activity)
• This compound promotes the activation of plasminogen by inhibiting α-2 antiplasmin
• Dextran can be used to reduce thrombosis in animal models
• It is used in osmotic stress techniques where osmotic pressure is applied to biological molecules • Dextran can be used as an immobilization agent in biosensors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
9004-54-0
504.438
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
4125253
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O
C18H32O16
MFCD00130935
dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal
Especificaciones
9004-54-0
MFCD00130935
dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
500g
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O
504.438
≈75 kd
C18H32O16
14,2948
Soluble in water,dimethyl formamide and glycerol.
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal
4125253
Dextran
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado