Learn More
STEMCELL Technologies Dexamethasone
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Unit Size:
500mg
Description
- Dexamethasone is a synthetic glucocorticoid, similar to the natural glucocorticoid hydrocortisone
- Dexamethasone has an increased affinity for glucocorticoid receptors when compared to the natural hydrocortisone ligand (Kd = 5 nM vs 17 nM)
- Promotes transdifferentiation of hepatocytes from mouse pancreatic cells (Shen et al.)
- Promotes osteogenic, adipogenic, and chondrogenic differentiation of human mesenchymal cells (Jaiswal et al.), Mackay et al.), Pittenger et al.)
- Promotes osteogenic, adipogenic, and chondrogenic differentiation of mouse mesenchymal cells (Tropel et al.)
- Promotes differentiation of mature hepatocytes from mouse and human embryonic stem (ES) cells (Cai et al.), Kubo et al.)
- Promotes maturation of fetal mouse hepatocytes (Kamiya et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 50-02-2 |
| Synonym | MK 125; NSC 34521 |
| Quantity | 500 mg |
| Molecular Formula | C22H29FO5 |
| Purity | ≥98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur