Learn More
Scotch-Brite™ Delicate Surface Scouring Sponges
Description
- High quality delicate surface cleaning sponges
- Softness of the sponge means it won't scratch surfaces
- Handy size for a good grip and excellent durability
- Easy to rinse/wash after use
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Sponges |
| Color | Yellow |
| Dimensions (L x W) | 133 x 70 mm |
| For Use With (Application) | Cleaning Delicate Surfaces |
| For Use With (Equipment) | Office Furniture |
| Length (Metric) | 133 mm |
| Quantity | 6 Pk. |
| Width (Metric) | 70 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?