Learn More
Fisherbrand™ Deep-Well, Square-Well Microplate, 96 Well
Product Code. p-8695004
Encompass_Preferred
Click to view available options
Unit Size:
Pack of 50
Volume (Metric) Well:
1 mL
Product Code. 12439307
Brand: Fisherbrand™ 219006
Only null left
Add to basket
Add to basket
  • Unique, patented sealing cap allows penetration of a needle through the cap into each well, minimising coring of the needle as the base of each well of the cap has been reduced in thickness
  • Choice of volumes, all with same external dimensions
  • Manufactured from inert polypropylene giving heat and solvent resistant qualities
  • Conical well base aids sample concentration, reconstitution and centrifugation
  • Small radius on all corners to prevent sample precipitation and improve concentration
  • DNase and RNase free Applications include SPE, HPLC, MS, liquid handling, automation, robotics.
Specifica
Format Standard
Lid Without Lid
Array 8 x 12
Color Clear
For Use With (Equipment) SPE, HPLC, MS, liquid handling, automation, robotics
Material Polypropylene
No. of Wells 96
Sterility Non-sterile
Surface Treatment Non-treated
Well Shape Square, Conical Bottom (V-well)
Dnase Free Yes
For Use With (Application) Sample storage, GC-MS applications
No. per Pack 50
Quantity 50/Cs.
RNase Free Yes
Length (Metric) 127.6 mm
Width (Metric) 85.5 mm
Height (Metric) 44 mm
Diameter (Metric) Well 8.25 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato