Learn More
Tocris Bioscience™ Decitabine
GREENER_CHOICE
Product Code. 18752484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18752484 10 mg 10mg
18732764 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18752484 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 2624/10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
DNA methyltransferase inhibitor
Cytosine analog that once incorporated into DNA acts as a suicide substrate for DNA methyltransferase. Inhibits DNA methyltransferase and results in DNA hypomethylation and activation of silent genes. Chemotherapeutic agent; suppresses growth of human tumor cell lines. Demethylates differentiation-related genes; reverses embryonic stem cell differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2353-33-5
Molecular Formula C9H13N3O4
Spécification
Quantity 10 mg
Formula Weight 228.21
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 227.22
Chemical Name or Material Decitabine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.