Learn More
Decacarbonyldirhenium, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384769
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11384769 1 g 1g
11394769 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11384769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 062108.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Decacarbonyldirhenium is a key starting material used for the synthesis of other rhenium carbonyl complexes. It plays an important role in metathesis, reforming and hydrogenation reactions. It is used as a catalyst to promote silation of alcohols and in the preparion of silyl ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14285-68-8
Molecular Formula C10O10Re2
Molecular Weight (g/mol) 652.51
MDL Number MFCD00011198
InChI Key ZIZHEHXAMPQGEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon monoxide; rhenium 2+, decacarbonyldirhenium 250mg
PubChem CID 498777
SMILES [O]#C[Re](C#[O])(C#[O])(C#[O])(C#[O])[Re](C#[O])(C#[O])(C#[O])(C#[O])C#[O]
Tekniske data
Melting Point 170°C (decomposition)
Color White
Density 2.87 g/mL
Linear Formula Re2(CO)10
Quantity 1 g
UN Number UN3466
IUPAC Name carbon monoxide;rhenium
Formula Weight 652.52
Percent Purity 96%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Decacarbonyldirhenium
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.