Learn More
DCPIB, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Beskrivning
Volume-regulated anion channel (VRAC) blocker (IC50 ∽ 2 μM in rat pancreatic β-cells). Also blocks ICl,swell in various cardiovascular tissues (IC50 = 4.1 μM in CPAE cells). Inhibits glucose-stimulated insulin secretion in intact β-cells via VSAC inhibition and indirect KATP channel activation. Reverses cell swelling-induced action potential duration shortening in atrial myocytes and inhibits astroglial swelling in vitro. Also activates TREK1 and TRAAK K+ channels and inhibits TRESK, TASK1 and TASK3 K+ channels at 10 μM, in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 427.37 |
| Percent Purity | >98% |
| Chemical Name or Material | DCPIB |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering