Learn More
Abeba™ Dark Blue Velours ESD Anatom Safety Shoes
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Tamaño de la unidad:
1 pair
Each
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Velours with breathable textile inlays
- Dark blue
- Steel toe cap
- Shock absorbant PU midsole
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3580)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with lacing
- Reflective material
- Suitable for heel and foot lift
- Scratch-resistant coating in heel area
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| Color | Blue |
| Material | Velours |
| Size | 42 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | 32147 |
| Toe Material | Steel |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido