Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Valine, 98+%
Codice prodotto. 11453138
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11453138
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals A18894.06
Request Bulk or Custom Format
Edge
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 640-68-6 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 640-68-6
Molecular Formula C5H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 117.15
MDL Number MFCD00064219
InChI Key KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-valine, h-d-val-oh, r-valine, valine, d, d-val, 2r-2-amino-3-methylbutanoic acid, d-2-aminoisovaleric acid, d-valin, unii-y14i1443ur, d-2-amino-3-methylbutanoic acid
PubChem CID 71563
ChEBI CHEBI:27477
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-methylbutanoic acid
SMILES CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
Specifica
Melting Point 295°C (decomposition)
Beilstein 1721135
Quantity 5 g
Formula Weight 117.15
Optical Rotation −27° (c=5 in 5N HCl)
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material D-Valine
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato