Learn More
Abcam D-Luciferin potassium salt, chemiluminescent luciferase substrate
Código de producto. 32119869
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
1 g-sld
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
32119869 1 g-sld
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 32119869 missing translation for 'mfr' Abcam missing translation for 'supplierNo' ab1436551gsld
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MW 318.4 Da, Purity >98%. Chemiluminescent luciferase substrate. Water soluble derivative of D-Luciferin (ab143654) and analog of D-Luciferin sodium salt (ab145164). Emits light on oxidative decarboxylation in the presence of ATP providing a bioluminescent signal for cellular ATP levels.
MW 318.4 Da, Purity >98%. Chemiluminescent luciferase substrate. Water soluble derivative of D-Luciferin (ab143654) and analog of D-Luciferin sodium salt (ab145164). Emits light on oxidative decarboxylation in the presence of ATP providing a bioluminescent signal for cellular ATP levels in vivo..
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Form Solid
Quantity 1 g
Regulatory Status RUO
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.