Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Aspartic acid, 99+%
Product Code. 10145403 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packaging:
Glass Bottle
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 10145403
Brand: Thermo Scientific Chemicals 204261000
Request Bulk or Custom Format
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1783-96-6 | C4H7NO4 | 133.103 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1783-96-6
Molecular Formula C4H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 133.103
MDL Number MFCD00063081
InChI Key CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N
Synonym d-aspartic acid, r-2-aminosuccinic acid, d-aspartate, h-d-asp-oh, r-aspartic acid, --aspartic acid, aspartic acid d-form, 2r-2-aminobutanedioic acid, d---aspartic acid, aspartic acid, d
PubChem CID 83887
ChEBI CHEBI:17364
IUPAC Name (2R)-2-aminobutanedioic acid
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)O
Spezifikation
Melting Point >300.0°C
Color White
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99+%
Loss on Drying 0.4% max. (105°C, 3 hrs)
Other Amino Acids 0.3% max. (TLC)
Packaging Glass Bottle
Linear Formula HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Residue after Ignition 0.1% max.
Beilstein 04, 471
Specific Rotation − 25.80
Merck Index 15, 830
Solubility Information Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol and ether
Specific Rotation Condition − 25.80 (20.00°C c=5,5N HCl)
Quantity 100 g
Formula Weight 133.1
Percent Purity ≥99%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material D(-)-Aspartic acid, 99+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt