Learn More
D-Alanine, TRC
Product Code. 30179372
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30179372 250 g 250g
30179211 25 g 25g
30179314 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30179372 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA480995250G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 338-69-2
Molecular Formula C3 H7 N O2
Molecular Weight (g/mol) 89.09
Synonym D-Alanine, (2R)-2-(Amino)propanoic Acid, (R)-2-Aminopropanoic Acid, (R)-Alanine, 2: PN: RU2506269 PAGE: 13 Claimed Sequence, Ba 2776, D(-)-α-Alanine, D-(-)-Alanine, D-α-Alanine, NSC 158286
IUPAC Name (2R)-2-aminopropanoic acid
SMILES C[C@@H](N)C(=O)O
Spécification
InChI Formula InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
Quantity 250 g
Formula Weight 89.0477
Shipping Condition Room Temperature
Chemical Name or Material D-Alanine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.