Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey LOXL2 (XP_005562900.1) VersaClone cDNA
Specifications
Specifications
| Gene | Lysyl Oxidase Homolog 2/LOXL2 |
| Accession Number | XP_005562900.1 |
| Concentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulation | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Insert Type | 2338 bp |
| Gene ID (Entrez) | 4017 |
| Gene Alias | EC 1.4.3, EC 1.4.3.-, LOL2, LOR2, LOXL2, lysyl oxidase homolog 2, lysyl oxidase related 2, lysyl oxidase-like 2, Lysyl oxidase-like protein 2, Lysyl oxidase-related protein 2, Lysyl oxidase-related protein WS9-14, WS9-14 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Cynomolgus Monkey |
| Quantity | 10 μg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?