Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey IL-23 p19 (NP_001274588.1) VersaClone cDNA
Specifications
Specifications
| Gene | IL-23A/IL-23 P19 |
| Accession Number | NP_001274588.1 |
| Gene ID (Entrez) | 51561 |
| Gene Alias | IL23, IL-23, IL-23 p19, IL-23 p19/IL-12 p40, IL23A, IL-23A, IL-23-A, IL-23p19, IL-23p19/IL-12p40, IL23P19P19, interleukin 23 p19 subunit, interleukin 23, alpha subunit p19, interleukin-23 subunit alpha, Interleukin-23 subunit p19, JKA3 induced upon T-cell activation, MGC79388, SGRF, SGRFIL-23 subunit alpha |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Cynomolgus Monkey |
| Quantity | 10 μg |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?