Learn More
BRAND™ PTFE Magnetic Stirring Bars, Cylindrical Shape
Código de producto. 15221329 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Length (Metric):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Diameter (Metric):
1.5 mm
2 mm
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Tamaño de la unidad:
Each
Pack of 10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15221329
Marca: BRAND™ 137100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Manufactured from PTFE. BRAND™ PTFE Magnetic Stirring Bars, Cylindrical Shape are suitable for universal applications. Rounded, smooth surface provides effective stirring action.
  • Manufactured from PTFE
  • Rounded, smooth surface provides effective stirring action.
  • Suitable for universal applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diameter (Metric) 2 mm
Length (Metric) 2 mm
Material PTFE
Quantity 10/Pk.
Shape Cylinder
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado