Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessels with Thermostatic Jacket, Threaded
Beskrivelse
DURAN™ tubing, cylindrical shape with graduation and laboratory flange LF. Thermostatic jacket with either GL 14, GL 18, KF 15 or KF 25 connectors.
Tekniske data
Tekniske data
| Description | DURAN™ Tubing |
| Capacity (Metric) | 3 L |
| Material | Duran Glass |
| Height (Metric) | 320 mm |
| Includes | Laboratory Flange 150 |
| Product Type | Reaction vessel |
| Shape | Cylindrical |
| Bottom Shape | Flat |
| Diameter (Metric) Outer | 190 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?