Learn More
Cumene, 98%, pure
Artikelnummer. 10386360 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 L
2.5 L
Packaging:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Pakningsstørrelse
10386360 2.5 L Glass bottle 2.5 L
10469400 1 L Glass bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10386360 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 110630025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-08-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-82-8 | C9H12 | 120.195 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-82-8
MDL Number MFCD00008881
InChI Key RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
PubChem CID 7406
ChEBI CHEBI:34656
IUPAC Name cumene
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Melting Point -96.0°C
Color Colorless
Density 0.8620g/mL
Boiling Point 152.0°C to 154.0°C
Flash Point 31°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C9H12
Linear Formula C6H5CH(CH3)2
Refractive Index 1.4905 to 1.4925
Quantity 2.5 L
Beilstein 05, 393
Merck Index 15, 2607
Molecular Weight (g/mol) 120.195
Formula Weight 120.19
Percent Purity 98%
Grade Pure
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Cumene, 98%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.