Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ API™ 20C Clinical Yeast System QC Set
Product Code. 15299267
Click to view available options
Quantity:
3/Pk.
Unit Size:
Each
Product Code. 15299267
Brand: Thermo Scientific™ R4653059
Ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ API 20C Clinical Yeast System Set contains quality control organisms supplied in Culti-Loops format.
Culti-Loops are ready to use, disposable inoculating loops containing stabilized, preserved, viable microorganisms. The loop may be dissolved in liquid medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 or streaked directly onto an appropriate media. Culti-Loops are recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
Includes:
Candida glabrata ATCC™ 15126™†
Cryptococcus laurentii ATCC™ 18803™†
Cryptococcus guilliermondii ATCC™ 6260™†
Ordering Alerts:
Individually sealed in a foil pouch and packaged five loops per package.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ATCC® 15126TM*
Description API 20C Clinical Yeast System QC Set/3
Format Culti-Loops
Product Type Culti-Loops QC Set
Target Organism Class Organism Sets
Test Type Qualitative QC
Packaging Type 3 Loop/Pack
Quantity 3/Pk.
The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC™ and are used under license.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt