Få mere at vide
Få mere at vide
Sartorius Cubis™ III High-capacity Micro Balance, 10.1, 32 g, EU Verified for France, QP99 Licensed
Shop alle Sartorius produkterBeskrivelse
- Cubis III electronic high-capacity micro balance with 7 in.
- color TFT touch display
- Actual scale division (d) 0.001, 0.01 mg, nominal maximum load (Max) 10.1, 32 g
- Manual glass draft shield
- Verified balance with EC Type Approval Certificate for France
- QP99 licensed
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity | 10.1, 32 g |
| Display Type | Color TFT Touchscreen |
| Readability | 0.001, 0.01 mg |
| Type | High-capacity Micro Balance |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?