Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision Lab Balance
BIOPHARMA
Product Code. p-7228464 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Capacity:
1200 g
14,200 g
2200 g
32,200 g
320 g
3200 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
8200 g
Model:
CEU Electronic Toploading Balance
Standard Electronic Toploading Balance
Readability:
1 mg
10 mg
10 mg, 100 mg
10, 20, 50 mg
100 mg
Includes:
Draft Shield E, QP99
Draft Shield F, Draft Shield R, QP99
Draft Shield O
Draft Shield O, QP1
Draft Shield O, QP99
Draft Shield R
Draft Shield R, QP99
Draft Shield R,QP99
Unit Size:
1 unit
Each
Artikelnummer. 16424705
Marke: Sartorius MCA323S2CEUE QP99
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The Cubis™ II Precision Lab Balance with a maximum load between 320 g and 14,200 g and a readability of 1 mg to 100 mg provides an ideal model for every application.
The New Generation of Modular Premium Laboratory Balances
  • Weighing in a regulated environment can be complex, with stringent compliance directives and controls required to deliver the accuracy and reliability of results required by the pharmaceutical industry.
  • One of the technologies helping scientists to achieve this level of accuracy is the Cubis™ II balance series.
  • All weighing modules of the Cubis™ II balance are designed for intuitive operation, further aided by intelligent diagnostic systems.
  • These design elements guarantee a higher degree of repeatability for different workflows while lowering the probability of human error during measurement.
  • It offers modern user interfaces, pharmaceutical and GxP compliance, including data handling, data integrity and connectivity, ergonomic sample handling, easy process integration, and unlimited communication at the highest level of accuracy and precision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Compliance Balance with Type Approval Certificate for China
Connection Type D-sub connector, 9-pin
Capacity 320 g
Display Type Color Touchscreen
Readability 1 mg
Includes Draft Shield E, QP99
Material Aluminum, plastic PBT, Optiwhite float glass and stainless steel
Model CEU Electronic Toploading Balance
Stabilization Time 1 sec.
Electrical Requirements 100 – 240 VAC (±10%), 50 - 60 Hz, 1.0 A
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt