Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s Cryogenic Tubes with External Thread
Product Code. 10094420
Click to view available options
Capacity (Metric):
2 mL
4 mL
Closure Color:
Blue
Green
Natural
Red
Yellow
Unit Size:
Pack of 300
Pack of 500
Product Code. 10094420
Brand: Greiner Bio-One 126263
Edge
Manufactured with high-grade polypropylene for strength and high thermal resistance. Greiner BioOne™ Cryo.s Cryogenic Tubes with External Threads withstand a temperature range of –196 to +100°C.
  • Free of detectable human DNA, endotoxins, DNase and RNase
  • Sterile, non-pyrogenic, non-cytotoxic, no heavy metals contained
  • CE-marked (CE/IVD)
  • As a saftety precaution Cryo.s should be stored in a freezer or exclusively in the gas phase over the liquid nitrogen
  • Suitable for shipment by air
  • With white, scratch-resistant writing area
  • 150 inserts per case (for additional labelling on the cap)
  • Suitable for storage at -20 °C, -80 °C and in the vapour phase of LN2
  • Multiple cap colours and working volumes
  • Ultra-pure medical grade, USP class VI certified polypropylene w/o leachables
  • Accessory storages boxes and working racks available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Cryogenic Storage Tube
Closure Color Natural
Autoclavable Not Autoclavable
Capacity (Metric) 2 mL
Bottom Shape Round (Starfoot)
Material Polypropylene
Includes White writing area; cap inserts for labeling
Temperature Range (Metric) -196°C to +100°C
Sterility Sterile
Graduated Yes
Closure Material HDPE
Show More Show Less
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato