Learn More
JULABO™ Cryo-Compact Circulator, CF Series
Product Code. 10021223
Click to view available options
Model:
CF30
CF40
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10021223
missing translation for 'mfr': JULABO™ 9400340
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For internal and external temperature applications. Offers compact refrigerated/heating circulators. Small overall dimensions allow units to be placed on a very small surface or within a complex installation. All models offer a heating capacity of 2 kW and classification 3 according to DIN12876-1.
  • Ergonomic design and easy operation
  • Small overall dimensions for lowest space requirement
  • Splash-proof keypad
  • Large, bright LED temperature display
  • Precise PID temperature control
  • RS232 interface for PC connection
  • Adjustable high temperature cut-off
  • Classification 3 according to DIN12876-1
  • Pump connections for external temperature applications
  • Bath opening for temperature control of small objects in the bath
  • Front drain
Spezifikation
Ambient Temperature 5 to 40 °C
Capacity (Metric) 5.5 L
Cooling Capacity 0.47 kW at 20°C
Pump Type 15 L/min, 0.35 bar
Temperature Range -40°C to +150°C
Display LED
Heating Capacity 2 kW
Includes 2 each barbed fittings for tubing 8 and 12 mm I.D. (pump connections M16x1 female)
Model CF40
Temperature Resolution 0.1°C
Temperature Stability ±0.03°C
Dimensions (D x W x H) Interior 3 x 19 x 19 cm
Dimensions (L x W x H) 46 x 28 x 46 cm
Length (Metric) 459.74 mm
Length (Metric) Interior 30.48 mm
Width (Metric) 279.4 mm
Width (Metric) Interior 190.5 mm
Height (Metric) 279.4 mm
Depth (Metric) Interior 190.5 mm
Shipping Weight (Metric) 40.82 kg
Weight (Metric) 41 kg
Voltage 115 V
Amperage 16 A
Frequency 60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt