Learn More
Code Corporation™ CR2700 Battery
Product Code. 17950002 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Battery Type:
CRA-B27-C286
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Battery Type Packungsgröße
17950002 CRA-B27-C286 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17950002 Lieferant Code Corporation™ Lieferanten-Nr. 176694
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    131.89€ / Pack of 1
    Save 12.11€
    8% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Keep your Code Reader™ 2700 going with this battery with built-in power gauge.
  • Keep your Code Reader™ 2700 going with this battery with built-in power gauge.
  • Add on additional batteries to your scanning solution so you don't run out of power when you need it.
Spezifikation
Product Type Battery
Battery Type CRA-B27-C286
Rechargeable Yes
For Use With (Equipment) CR2700 Barcode Scanner
Quantity 1 Ea.
Dimensions (L x W x H) 3 x 2.5 x 0.5 in.
Length (English) 3 in.
Length (Metric) 76.20 mm
Width (English) 2.5 in.
Width (Metric) 63.50 mm
Height (English) 0.5 in.
Height (Metric) 12.70 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen