Specifications
| Concentration | 1.0 mg/mL |
| Content And Storage | Store at 4 C short term. Aliquot and store (at -20 C long term. Avoid freeze-thaw cycles.) |
| Product Line | Novus |
| Quantity | 0.1 mg |
| For Use With (Application) | Mouse CpG ODNs Are Used for Activation of Mouse TLR9 (at a Range of 5-20 μg/mL The TLR9/NF-kB/SEAPorter HEK 293 Cell Line is a Useful Positive Control Model System for Studying hTLR9 Activation. We Typically Use a 96-Well Plate Format Assay Using This Reporter Cell Line.) |
| Target | CpG Oligodeoxynucleotides Mouse |
| Type | CpG Oligodeoxynucleotides |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?