Learn More
R&D Systems™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Artikelnummer. 18174724 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
0.025 mg
Packungsgröße:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18174724 0.025 mg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18174724 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP231141SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.78€
    182.70€ / 25µg
    Save 31.08€
    14% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Line Novus
Quantity 0.025 mg
For Use With (Application) Activation of mouse TLR9
Type CpG Oligodeoxynucleotides