Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Metal Quick Disconnect Coupling
Product Code. p-7138668
Click to view available options
Tubing Size:
1/4 in.
1/8 in.
Unit Size:
Each
Product Code. 15437183
Brand: Cole-Parmer™ 3140305
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ideal for use with gases or liquids
  • Metal quick-disconnect couplings require a fitting body and an insert with the same flow size (order separately).
  • Withstands vacuum to 250psi.
  • Temperature range: -40 to +180°F.
Specifications
Description Quick-Disconnect x NPT(M) Connection
Material Brass
Overall Length (Metric) 2.79 cm
Min. Operating Temperature (English) -40°F
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Tubing Size 1/8 in.
Outlet Port 1/8 in.
Thread Size 1/8 in. NPT(M)
Maximum Pressure 250 psi
Max. Operating Temperature (English) 180°F
Max. Operating Temperature (Metric) 82°C
Product Type Metal NPT(M) Pipe Adapter Body
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.