Learn More
Descripción
- Made of welded stainless steel
Five-coverslip Rack:
- Fits in Vertical Staining Jar or Glass Beaker
Thirty-coverslip Rack:
- Includes a spring-type detachable handle
- Measures 4 x 11 x 1.2 in. (10.2 x 2.8 x 3.0 cm)
Especificaciones
Especificaciones
| Description | 30-coverslip rack |
| Holds | Slides |
| Material | Stainless Steel |
| Positions | 30 |
| Length (Metric) Slide | 22 or 24 mm |
| Product Type | Coverslip Staining Rack |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?