Learn More
Beskrivelse
- Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
- Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Lid | With Lid |
| Culture Area | 0.32 cm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Binding Type | TC-Treated |
| Color | Clear |
| Material | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (Metric) Working | 0.1 to 0.2 mL |
| Sterility | Sterile |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?