Learn More
Beskrivelse
Translucent polypropylene beakers printed with blue graduations.
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Translucent |
| Diameter (English) Outer | 1.2 in. |
| Diameter (Metric) Outer | 3.2 cm |
| Capacity (Metric) | 25 mL |
| Material | Polypropylene |
| For Use With (Application) | For High Temperature and Chemical Resistance |
| Height (English) | 1.85 in. |
| Height (Metric) | 4.7 cm |
| Increments | 5 mL |
| Temperature (English) Max. Operating | 140°F |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?