Learn More
Corning™ Microarray Storage Pouches
Shop All Corning Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Description:
For 25 Slide Storage Box
For 5 Slide Mailer
missing translation for 'unitSize'
Pack of 50
Description
- Tear-resistant, foil laminated pouches with 3 x 4 in. white marking label
- Heat-sealable
- Nonsterile
Spécification
Spécification
| Description | For 25 Slide Storage Box |
| Quantity | 50/Cs. |
| Color | Gray |
| Type | Storage Pouch |
| For Use With (Application) | Printed microarrays |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu