Learn More
(-)-Corey Lactone Diol, TRC
Specifications
Specifications
| Quantity | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H12O4/c9-3-5-4-1-8(11)12-7(4)2-6(5)10/h4-7,9-10H,1-3H2/t4-,5-,6-,7+/m1/s1 |
| Formula Weight | 172.0736 |
| Chemical Name or Material | (-)-Corey Lactone Diol |
Product Title
Individuate un'opportunità di miglioramento?