Learn More
R&D Systems™ Cordycepin
Descrizione
Nucleoside analog that acts as an anticancer and antifungal agent. Can be converted to 3'-deoxyadenosine triphosphate (3'-dATP), which inhibits ATP-dependent DNA synthesis. Inhibits growth of various tumor cells in vitro.
Specifica
Specifica
| CAS | 73-03-0 |
| Quantity | 10 mg |
| Product Line | Tocris |
| Molecular Formula | C10H13N5O3 |
| Formula Weight | 251.24 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 251.25 |
| Chemical Name or Material | Cordycepin |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?