Description
- The DNA fragments tend to be vary in length in integer multiples of 180 bp-200 bp, which is shown as a ladder-like pattern in agarose gel electrophoresis.
- This kit uses the TUNEL method, using Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) to catalyze the incorporation of CL488-dUTP at the 3'-OH end of the broken DNA of apoptotic cells.
- CL488-dUTP-labeled DNA can be directly observed with a fluorescence microscope or quantified with a flow cytometer.
- The TUNEL method can selectively detect apoptotic cells, but not necrotic cells or cells with DNA strand breaks caused by irradiation and drug treatment.
Specifications
Specifications
| Description | Emission: 515 nm |
| Quantity | 20 Tests |
| Content And Storage | Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for 2 years after shipment. Avoid freeze- thaw cycles. |
| For Use With (Application) | Flow Cytometry |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?