Learn More
Copper iodate, anhydrous, 95%
Product Code. 11463780
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
2g
50g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11463780
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 089459.04
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 13454-89-2 | CuI2O6 | 413.35 g/mol
It used as an intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13454-89-2
Molecular Formula CuI2O6
Molecular Weight (g/mol) 413.35
MDL Number MFCD00016055
InChI Key LLVVIWYEOKVOFV-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper iodate, copper 2+ diiodate, cupric iodate, copper iodate, anhydrous, cu.2io3
PubChem CID 9801829
IUPAC Name copper;diiodate
SMILES [Cu++].[O-][I](=O)=O.[O-][I](=O)=O
Specifica
Melting Point (decomposition)
Color Green
Physical Form Powder
Quantity 2 g
Assay Percent Range 95%
Solubility Information Soluble in water (1.36g/L).
Formula Weight 413.35
Sensitivity Hygroscopic
Appearance Green powder
Density 5.241^1^5
Chemical Name or Material Copper iodate, anhydrous
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato