Learn More
Copper(II) ethylacetoacetate, 97%
Código de producto. 11324238
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11324238 2 g 2g
11314238 10 g 10g
11304238 50 g 50g
11334238 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11324238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041489.04
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 14284-06-1 | C12H18CuO6 | 321.82 g/mol
Copper(II) ethylacetoacetate it acts as a common cu(+2) precursor. It is also used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 14284-06-1
Molecular Formula C12H18CuO6
Molecular Weight (g/mol) 321.82
MDL Number MFCD00017759
InChI Key OXFZSJOUPRCPJO-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Melting Point 192°C
Odor Odorless
Quantity 2 g
Solubility Information Soluble in ethanol
Formula Weight 321.81
Percent Purity 97%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Copper(II) ethylacetoacetate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.