Learn More
Copper, High Leaded Tin Bronze, CDA 937, C93700, 100g, ARMI∣MBH
Click to view available options
Quantity:
100 g
Unit Size:
100g
Beschreibung
Copper, High Leaded Tin Bronze, CDA 937, C93700, 100g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Aluminium/Manganese/Silicon/Arsenic/Iron/Bismuth/Silver/Phosphorus/Antimony/Zinc/Nickel/Lead/Tin/Copper/Beryllium/Chromium/Cobalt/Selenium/Carbon/Oxygen |
| CAS | 7440-50-8 |
| Quantity | 100 g |
| Form | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aluminium 0.0013 %/Manganese 0.0016 %/Silicon 0.0019 %/Arsenic 0.005 %/Iron 0.008 %/Bismuth 0.011 %/Silver 0.05 %/Phosphorus 0.073 %/Antimony 0.078 %/Zinc 0.146 %/Nickel 0.17 %/Lead 9.42 %/Tin 9.65 %/Copper 80.35 %/Beryllium (<0.001) %/Chromium (0.0007) %/Cobalt (0.0007) %/Selenium (0.001) %/Carbon (0.002) %/Oxygen (0.004) % |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur